1197018
USP
Diethyltoluamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-4-methylbenzamide, N,N-Diethyl-4-toluamide, p-DEET, NSC 5686
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diethyltoluamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N(CC)(CC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PUZORFQMRDHKBT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Diethyltoluamide
- Diethyltoluamide Topical Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable