Y0002201
Fluoxetine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
fluoxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
59-64 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Clé InChI
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3