Principaux documents
PHL89557
Aloenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-6-methylphenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Aloearbonaside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=CC(=O)OC(=C1)c2c(C)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C19H22O10/c1-8-3-9(21)4-11(15(8)12-5-10(26-2)6-14(22)27-12)28-19-18(25)17(24)16(23)13(7-20)29-19/h3-6,13,16-21,23-25H,7H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
Clé InChI
KFJNVVJUICKJEQ-LQDZTQBFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable