Principaux documents
PHL89214
Ginsenoside Rg1
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-ene-6,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H72O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
801.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12[C@@](C[C@H]([C@@]3([H])[C@]2(CC[C@]3([H])[C@@](CCC=C(C)C)(C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C)O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@H](CC5)O)C)([H])[C@H](C1)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)C
InChI
1S/C42H72O14/c1-20(2)10-9-13-42(8,56-37-34(52)32(50)30(48)25(19-44)55-37)21-11-15-40(6)28(21)22(45)16-26-39(5)14-12-27(46)38(3,4)35(39)23(17-41(26,40)7)53-36-33(51)31(49)29(47)24(18-43)54-36/h10,21-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Clé InChI
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2