PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)O)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
Clé InChI
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3