Principaux documents
PHL83266
Norisoboldine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Laurelliptine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1[C@H]2Cc3c(cc(c(c3)O)OC)c4c2c(cc(c4O)OC)CC1
InChI
1S/C18H19NO4/c1-22-14-8-11-10(6-13(14)20)5-12-16-9(3-4-19-12)7-15(23-2)18(21)17(11)16/h6-8,12,19-21H,3-5H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
HORZNQYQXBFWNZ-LBPRGKRZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable