AmberTec™ UP550 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, anionic
Synonyme(s) :
strong anion exchange resin
About This Item
Produits recommandés
product name
Dowex Monosphere 550A UPW,
Description
Trimethylamine functionalised copolymer of styrene and divinylbenzene in the hydroxide form (CAS No. 69011-18-3; Water (CAS No. 7732-18-5)
formerly Dowex Monosphere 550A UPW OH
Forme
beads
Conditionnement
pkg of 1 kg (14016-U)
pkg of 100 g (14015-U)
pkg of 20 kg (14019-U)
pkg of 5 kg (14018-U)
Fabricant/nom de marque
Du Pont AmberTec™
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
quaternary amine functional group
Taille des particules
590 μm std dev ±50
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 eq/L by wetted bed volume
55-65 % water retention capacity ((OH))
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Application
Note de bas de page