BP447
Loprazolam mesilate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
loprazolam
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
Clé InChI
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable