BP341
3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxyclozanide
Forme
liquid (Clear)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
209-211 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
Clé InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable