854996
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center (10 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.25 mm, tan PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silver aluminum seal
tan PTFE/silicone
Caractéristiques
open center (10 mm opening)
(Agilent HT quality)
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.25 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial
Application
Produit(s) apparenté(s)