Documents
57400-U
Réacteur photochimique PHRED
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
SB.51
Niveau de qualité
Description générale
PHRED photochemical reactor can be used effectively to improve analyte detection in the presence of interfering matrix components, or when the analytes are present at low concentrations.
Note de bas de page
230 volt CE approved unit available for all the countries. Please contact Supelco Custom Quotations at Supelco_Quotes@sial.com for price and delivery.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable