29436-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.25 mL, clear glass insert (no spring required), conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass insert (no spring required)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
6 mm × 31 mm
Volume
0.25 mL
Raccords
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable