20808-U
Ruban téflon
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Produits recommandés
Matériaux
PTFE tape
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
250 °C (Maximum operating temperature)
Conditionnement
pkg of 1 roll
Ruban, L × l
288 in. × 1/2 in.
Catégories apparentées
Description générale
Lubrifie les filetages et élimine les fuites lors de connexions sur des tuyaux filetés.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable