ZRB2725
Anti-FAN1 Antibody, clone 2B15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC:3.1.21, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1, Fanconi-associated nuclease 1, Myotubularin-related protein 15, hFAN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone 2B15
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 114 kDa
observed mol wt ~65 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FAN1(22909)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FAN1 in Human spleen tissue sections.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected FAN1 in Human spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound FAN1 peptide with a KD of 9.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FAN1 in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable