Key Documents
Z652105
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
centrifuge hettich, micro centrifuge
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Entrée CA/CC
100 - 127 V AC
Caractéristiques
cooling: no
Fabricant/nom de marque
Hettich 2400-01
Paramètres
15000 rpm
21382 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
H × l × P
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
Poids
11.5 kg (25.25 lb)
Description générale
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
Conditionnement
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG