Principaux documents
Z623504
Hettich® plate carriers
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, plate carrier for rotors 1645; 1725
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 1 x MTP, CPplate
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 4345
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotors 1645 (Z727938) & 1725 (Z631124)
Description générale
  • compatible with rotors 1645 and 1725 (Z631124)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG