Z600288
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 104-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1,400 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric