Principaux documents
Z327433
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 500 mL, tol. accuracy: 2.0 mL, subdivision, 5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 2.0 mL
Plage de mesure du volume
500 mL
Hauteur
360 mm
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35154 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG