Z325538
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass (class B)
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
BRAND 27076
Capacité
5 mL