Z325473
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
BRAND 27072
Capacité
2 mL
Description générale
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Autres remarques
BR27072 (India)
Informations légales
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG