Z290408
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 1 L flask (included)
Synonyme(s) :
Filtration Assembly, Vacuum Filtration System
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass housing
glass membrane
Joint
joint ST/NS40/35
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pkg of 1 ea
Contenance du flacon
1 L
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Catégories apparentées
Description générale
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Pièce de rechange