WH0005294M2
Monoclonal Anti-PIK3CG antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PI3CG, Anti-PI3K, Anti-PI3Kgamma, Anti-PIK3, Anti-phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3CG(5294)
Description générale
Immunogène
Sequence
MELENYKQPVVLREDNCRRRRRMKPRSAAASLSSMELIPIEFVLPTSQRKCKSPETALLHVAGHGNVEQMKAQVWLRALETSVAADFYHRLGPHHFLLLY
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable