TMO4116-0250
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume 250 mL, baffled bottom, case of 12 ea
Synonyme(s) :
Nalgene Erlenmeyer flask, single use plastic flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PETG
Stérilité
sterile
Caractéristiques
vented
Conditionnement
case of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 4116-0250
Volume du flacon
250 mL