T1299
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
Synonyme(s) :
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse, clone TH-2, ascites fluid
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TH-2, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunostaining
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable