Principaux documents
SRP0683
Sigma-Aldrich
RS Repeat Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
RS Repeat Peptide, ≥95% (HPLC)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
1934.13
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The synthetic peptide (GRSRSRSRSRSRSRSR) contains serine/threonine protein kinase phosphorylation sites and is routinely evaluated as a substrate for CLK, EIF2AK and SRPK family kinases.
Séquence
GRSRSRSRSRSRSRSR
Reconstitution
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at --20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable