SML3643
EP2 antagonist C52
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-((9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydrobenzo[f ]-[1,4]oxazepin-4(5H)-yl)methyl)pyridin-2(1H)-one, 4-[[9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl]methyl]-2(1H)-pyridinone, Benzoxazepine 52, C52, Compound 52, EP2 antagonist compound 52
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(CN2CC3=CC(N4C=CC5=C4C=CC(F)=C5)=CC(Cl)=C3OCC2)C=CN1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable