Documents
SML3169
Sigma-Aldrich
NR162
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Cyclopentylamino)-2-(2,5-dibromo-4-methylbenzylamino)-N-(3-(2-oxooxazolidin-3-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H30Br2N6O3
Poids moléculaire :
610.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
NR162 is a potent and selective (per DiscoverX KINOMEScan) inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK (Kd = 22 nM by ITC; IC50 = 80 nM by NanoBRET) with much reduced or little potency against other kinases tested (IC50 = 3.8 μM/TYRO3, 18.2 μM/ERBB3, >20 μM/ABL1, AURKC, RPS6KA6, PIKFYVE, RPS6KA5, LRRK2, STK38L by NanoBRET).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable