Merck
SML2103
Vardenafil hydrochloride trihydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl-piperazine hydrochloride trihydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32N6O4S · HCl · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.11
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(S(N2CCN(CC)CC2)(=O)=O)C=C1C3=NN4C(C(N3)=O)=C(C)N=C4CCC.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.ClH.3H2O/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);1H;3*1H2
InChI key
FBCDRHDULQYRTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vardenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). It is used clinically to treat erectile dysfunction.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
target_organs
Cardio-vascular system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c