SML1871
KIN1400
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-[(2-Benzothiazolylamino)[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl]-8-quinolinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(N=CC=C1)=C1C=C2)=C2C(C3=CC=C(OC(F)F)C=C3)NC4=NC5=CC=CC=C5S4
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3