SML0035
Tiagabine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-(R)-1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]nipecotic acid hydrochloride, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-buten-1-yl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -9 to -12°, c = 1 in H2O
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Auteur
Cephalon
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(O)=O)c3sccc3C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Clé InChI
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A1(6529)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable