SAB5702430
Anti-AKR1C3 Antibody, clone 7T10F5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7T10F5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
37 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.335 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SKLLDFCKSKDIVLVAYSALGSQRDKRWVDPNSPVLLEDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTAEDMKAIDGLD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKR1C3(8644)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1