SAB5702238
Anti-PD-L1/CD274 Antibody, clone 8F1V6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
B7-H,B7H1,PDL1,PD-L1,PDCD1L1,PDCD1LG1,CD274
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8F1V6, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
0.65 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PD-L1(29126)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1