SAB4502543
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
ACTA, ACTA1, ACTS, Actin α skeletal muscle
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-ACTIN-α-1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 1-50
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable