Principaux documents
SAB4301791
Sigma-Aldrich
Anti-HTR2A
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
5-HT2A, HTR2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_000612
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356)
Immunogène
Synthetic peptide of human HTR2A
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
ACS omega, 2(8), 4779-4789 (2017-09-19)
Studies on serotonin-selective reuptake inhibitors have established that disturbances in the ascending 5-HT neuron systems and their 5-HT receptor subtypes and collateral networks to the forebrain contribute to the etiology of major depression and are targets for treatment. The therapeutic
Barbara Chruścicka et al.
ACS chemical neuroscience, 10(7), 3225-3240 (2019-05-01)
The oxytocin receptor (OTR) and the 5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HTR2A) are expressed in similar brain regions modulating central pathways critical for social and cognition-related behaviors. Signaling crosstalk between their endogenous ligands, oxytocin (OT) and serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), highlights the complex