Principaux documents
PZ0337
Sigma-Aldrich
UK-432097
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(2,2-Diphenylethylamino)-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-N-(2-(3-(1-(pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)ureido)ethyl)-9H-purine2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H47N11O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
777.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](C(NCC)=O)O[C@@H](N2C=NC(C2=N3)=C(NCC(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N=C3C(NCCNC(NC(CC6)CCN6C7=CC=CC=N7)=O)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C40H47N11O6/c1-2-41-37(54)33-31(52)32(53)39(57-33)51-24-46-30-34(45-23-28(25-11-5-3-6-12-25)26-13-7-4-8-14-26)48-35(49-36(30)51)38(55)43-19-20-44-40(56)47-27-16-21-50(22-17-27)29-15-9-10-18-42-29/h3-15,18,24,27-28,31-33,39,52-53H,2,16-17,19-23H2,1H3,(H,41,54)(H,43,55)(H2,44,47,56)(H,45,48,49)/t31-,32+,33-,39+/m0/s1
Clé InChI
ZOTHAEBAWXWVID-HXEFRTELSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Highly selective A2A Adenosine receptor full agonist
UK-432097 is a selective adenosine receptor A2AAR full agonist with EC50 of 0.66 ± 0.19 nM. It was recently used to map the structure of the active state of the adenosine A2A receptor.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable