P0091
PolyFreeze
water-soluble support matrix
Synonyme(s) :
water-soluble support matrix for frozen sectioning
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Couleur
colorless
Densité
1.030 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable