Principaux documents
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
About This Item
Code UNSPSC :
41115609
Matériaux
epoxy shaft
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30092000
Plage de mesure de la conductivité
0.00-199.9 mS/cm
Plage de mesure de la température
0-100 °C
Alimentation par piles
4 AAA, 250 hr life
Description générale
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Application
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Caractéristiques et avantages
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Informations légales
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.