M3529
L-Methionine p-nitroanilide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Methionine p-nitroanilide,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to faint yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15N3O3S/c1-18-7-6-10(12)11(15)13-8-2-4-9(5-3-8)14(16)17/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
PLBWRAWSHVJPTL-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable