L8274
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
≥10,000 EU/mg, purified by phenol extraction
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli (O26:B6)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥10,000 EU/mg
Produit purifié par
phenol extraction
Impuretés
<3% Protein (Lowry)
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable