Merck
I7763
Mini ice tub
capacity 1 L
Synonyme(s) :
188481102, M18848-1102, benchtop ice bucket, cooling receptical, receptical, small ice bucket
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M18848-1102
Packaging:
pack of 1 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M18848-1102
L
3 in.
capacity
1 L
top L × W
6 in. × 6 in.
General description
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.