H3411
Tissue slide
from human hematal and immunological, multiple organ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human hematal and immunological
Niveau de qualité
Application
Suitable for immunohistochemistry and in situ hybridization. May be used for cellular localization of tissue specific mRNA and protein expression.
Notes préparatoires
Paraffin embeded tissue sections, approximately 5 μm thick.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable