GE80-1261-01
ExcelGel™precast gels for SDS-PAGE
12.5 gel concentration, pack of 6 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyacrylamide
polyester film
Forme
solid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 80126101
Paramètres
15-40 kDa separation range
L × épaisseur
110 mm × 0.5 mm
Couleur
Colorless
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
ExcelGel gradient gels are recommended for use with Immobiline DryStrip gels.
Caractéristiques et avantages
- Save time with ready-to-use, mechanically stable gels cast on plastic supports.
- Apply samples quickly and easily using preformed sample wells.
- Avoid making running buffer by using precast buffer strips.
Stockage et stabilité
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2