Nb2-11 Cell Line from rat
97041101, rat lymph, Lymphoblast
Synonyme(s) :
Nb2-11 cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Nb2-11 Cell Line from rat, 97041101, Thymus/lymph node, lymphoblast morphology
Source biologique
rat lymph
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
42XY,-17,t(2,4)(q22,q24),t(10,11)(q12,q12),+der(15)t(15,?)(p12,?),-18,+der(18)t(18,?)(p12,?)
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Modified prolactin receptor (the Nb2 form)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
2) Studies of the mechanisms of lactogen induced mitogenesis.
3) Studies into the action of vinca alkaloids.
4) Studies of tumour progression.
Milieu de culture
Procédure de repiquage