Neuro 2a Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89121404, mouse nerve, Neuronal/amoeboid-like
Synonyme(s) :
N2a Cells, Nb2a Cells, Neuro2a Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse nerve
Description
Mouse Albino neuroblastoma
Conditionnement
tube of 5 μg 89121404-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89121404-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 40
Morphologie
Neuronal/amoeboid-like
Produits
Microtubular protein
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage