KAS116 human cell line
IHW Number: 9003, 88052003
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Yugoslavian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 1203
B: 5101
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 101
HLA DRB6: 101
HLA DQAP: 1.1
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 501
HLA DPA1: 201
HLA DPB1: 1301
Profil sérologique
HLA A ief: 24.1
HLA B: 51
HLA B ief: 51
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 1
HLA DR: 1
HLA DQ: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage