KARPAS 422
06101702, human lymph (lymphoma). Round polygonal singlets or small clusters in suspension
Synonyme(s) :
KARPAS, 422
About This Item
Produits recommandés
product name
KARPAS 422, from human lymph(lymphoma), 06101702
Source biologique
human lymph (lymphoma)
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Hyperdiploid with 10% polyploidy
Morphologie
Round polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage