C6317
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
Synonyme(s) :
carboys, nalgene carboys
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
Caractéristiques
autoclavable: no
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2211-0020
L × l × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
Capacité nominale
9 L (2 gal)