C-24400
Melanocyte Growth Medium M2
Basal Medium, 500 ml
Synonyme(s) :
Recommended with C-39420
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39420
Application
Composants
Qualité
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable