C1862
Anti-Coilin antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone pδ, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
pδ, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa by SDS-PAGE
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COIL(8161)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- cell microinjection
- fluorescence imaging
- indirect immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable