Merck
C0166
Cys-Gly
≥85% (TLC), suitable fo HPLC
Synonyme(s) :
L-cysteinyl-glycine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
General description
La Cys-Gly, un dipeptide, est un sous-produit catabolique du glutathion.
Application
La Cys-Gly a été utilisée pour la dérivatisation par le p-hydroxymercuribenzoate (PHMB) pour l′étalonnage de la chromatographie en phase inversée avec couplage en ligne et séquentiel avec un détecteur à barrettes de diodes UV−visible (RPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
Elle sert de précurseur dans la biosynthèse du glutathion dans les neurones. Elle favorise la génération de dérivés réactifs de l′oxygène en présence d′ions de métaux de transition. Un taux normal de cys-gly est essentiel au fonctionnement cellulaire normal.
La L-cystéine-L-glycine (Cys-Gly) est utilisée dans les études portant sur l′homéostase du glutathion. La Cys-Gly est une molécule importante dans les études des domaines de l′homéostase des thiols, du stress oxydant et de la gestion des métaux.
Other Notes
Fragment de glutathion
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe